Få mere at vide
dTRIM24, MedChemExpress
Beskrivelse
dTRIM24 is a selective bifunctional degrader of TRIM24 based on PROTAC, consists of ligands for von Hippel-Lindau and TRIM24.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | dTRIM24 |
| CAS | 2170695-14-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C55H68N8O13S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (89.82 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | CN(C(N1C)=O)C2=C1C=C(OC3=CC=CC(OCCC)=C3)C(NS(C4=CC(C(NCCOCCOCCOCC(N[C@H](C(N5[C@H](C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)C[C@@H](O)C5)=O)C(C)(C)C)=O)=O)=CC=C4)(=O)=O)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1113.3 |
| Formel vægt | 1113.3 |
| Vis mere |