Få mere at vide
Melford DTE
Artikelnummer. 30018228
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30018228 5 g
1 options
Artikelnummer. 30018228 Leverandør Melford Leverandørnr. D200405.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Beskyttende reagens til at holde -SH-grupper i reduceret angivet.
Beskyttende reagens til at holde -SH-grupper i reduceret angivet. Hygroskopisk.
Tekniske data
CAS 6892-68-8
Molekylær formel C4H10O2S2
Mængde 5 g