Få mere at vide
DT-061, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491017
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491017 50 mg -
16455556 100 mg 100mg
16444738 10 mg -
16407457 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112929
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DT-061
CAS 1809427-19-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23F3N2O5S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)(N[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N3C4=C(C=CC=C4)OC5=CC=CC=C35)CCC2)=O
Molekylvægt (g/mol) 520.52
Formel vægt 520.52
Procent renhed 98.16%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death