Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Membranvakuumpumpe service- og vedligeholdelsessæt
Service- og vedligeholdelsessæt bestående af udskiftningstætninger og sliddele til forskellige modeller af membranpumper.
Brand: Welch Ilmvac™ 402015
2544.93 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Tilgængelig til en række membranvakuumpumpemodeller
- Leveres individuelt
Tekniske data
Pumpemodeller MP / MPC 201 T, MP 101V | |
Membran, ventiler og O-ringe. | |
Pakke m. 1 stk. | |
Servicesæt |
Fisherbrand Vacuum pumps
Filstørrelse: 5.6 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Welch Ilmvac™ Membranvakuumpumpe service- og vedligeholdelsessæt > Til brug med: Pumpemodeller MP / MPC 201 T, MP 101V
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion