Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Membranvakuumpumpe service- og vedligeholdelsessæt
Artikelnummer. p-8012710 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Til brug med:
Pumpemodeller MP / MPC 101 Z, 201 E
Pumpemodeller MP / MPC 201 T, MP 101V
Pumpemodeller MP / MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Pumpemodeller MP / MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
Pumpemodeller MP / MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13191984
Brand: Welch Ilmvac™ 402008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Service- og vedligeholdelsessæt bestående af udskiftningstætninger og sliddele til forskellige modeller af membranpumper.
  • Tilgængelig til en række membranvakuumpumpemodeller
  • Leveres individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pumpemodeller MP / MPC 101 Z, 201 E
Inkluderer Membran, ventiler og O-ringe.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Type Servicesæt