Få mere at vide
DWK Life Sciences Droppeflaske, klar, soda-kalkglas, leveres med slebet pipette, komplet med gummisutter
Dråbeflaske klart soda lime glas.
921.00 DKK - 1100.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Opbevaring og dispensering af væsker og reagenser |
---|---|
Materiale | Soda lime glas |
Mængde | 10/Pk. |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapacitet (metrisk) | Price | Quantity & Availability | ||||||
11747991
|
DWK Life Sciences
232701708 |
50 mL |
921.00 DKK
Pakke med 10 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
11746818
|
DWK Life Sciences
232702404 |
100 mL |
1100.00 DKK
Pakke med 10 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Description
Dråbeflasker er velegnede til væsker, der skal dispenseres i små mængder, især dråbe for dråbe. Leveres med gummisutter og slebet droppipette. Erstatningspipetter og gummisutter er tilgængelige.
- Klar glaspipette med standard slebet samling
- Tæt lukning på grund af standard konisk jordforbindelse
- Naturgummisutter
Specifications
Opbevaring og dispensering af væsker og reagenser | |
Soda lime glas | |
10/Pk. | |
Må ikke autoklaveres |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Droppeflaske, klar, soda-kalkglas, leveres med slebet pipette, komplet med gummisutter