Få mere at vide
DWK Life Sciences Droppeflaske, klar, soda-kalkglas, leveres med slebet pipette, komplet med gummisutter
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Dråbeflasker er velegnede til væsker, der skal dispenseres i små mængder, især dråbe for dråbe. Leveres med gummisutter og slebet droppipette. Erstatningspipetter og gummisutter er tilgængelige.
- Klar glaspipette med standard slebet samling
- Tæt lukning på grund af standard konisk jordforbindelse
- Naturgummisutter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og dispensering af væsker og reagenser |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |