Få mere at vide
Droperidol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15638695 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15638695 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15638695 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460840010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 548-73-2 | C22H22FN3O2 | 379.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Droperidol
CAS 548-73-2
Smeltepunkt 148.0°C to 149.0°C
Tab ved tørring 5% max. (70°C, 4 h) (vaccuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Molekylær formel C22H22FN3O2
Mængde 1 g
Synonym droperidol, droleptan, inapsine, dehydrobenzperidol, properidol, sintodril, sintosian, inapsin, vetkalm, dridol
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chlorofom
InChI nøgle RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CN(CC=C1N2C3=CC=CC=C3NC2=O)CCCC(=O)C4=CC=C(C=C4)F
IUPAC navn 3-[1-[4-(4-fluorphenyl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-on
Molekylvægt (g/mol) 379.43
PubChem CID 3168
ChEBI CHEBI:4717
Formel vægt 379.43