Få mere at vide
Droperidol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408706
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408706 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1240
MedChemExpress Droperidol is a Dopamine-2 Receptor Antagonist.
Droperidol is a Dopamine-2 Receptor Antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Droperidol
CAS 548-73-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22FN3O2
Mængde 100 mg
Synonym Dehydrobenzperidol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (263.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3=CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3
Molekylvægt (g/mol) 379.43
Formel vægt 379.43
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation