Få mere at vide
Dronedarone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dronedarone Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 592.2738 |