Få mere at vide
Cole-Parmer™ BH-250 Series Tørblokvarmer
Vælg et varmelegeme og derefter blokke, der passer til dine applikationsbehov.
Brand:  Cole-Parmer™ 36620-02
9919.87 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15245607
  • 15335.00 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Præcisionsudviklede varmelegemer med fremragende temperaturnøjagtighed
  • Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
  • Optager mindre lagerplads Den lette —og flad overflade gør det muligt at stable enheder, når de ikke er i brug
Brug disse varmeapparater som en tør, konstant temperaturkilde til forskellige laboratorie- og forskningsapplikationer. Alle modeller har uafhængige indikatorlys, der viser hovedstrøm, varmeeffekt og overtemperaturafbrydelse. ''antal accepterede blokke'' på bestillingstabellen angiver antallet af enkelt-bredde blokke, der accepteres af hver blokvarmer. Et varmelegeme, der accepterer to enkelt-bredde blokke, vil acceptere en dobbelt-bredde blok. Brug tre- og firebloksmodeller til applikationer med høj gennemstrømning, såsom kemisk oxygenbehov (COD).
Tekniske data
Tekniske data
Digital, Twin Control, 100 °C
Varmeblok
230 V
Omgivende +5 til 100 °C
2
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ BH-250 Series Tørblokvarmer > Dry-Block Heater; Control Type: Digital, Twin Control, 100°C; Max Temperature: Ambient +5°C to 100°C; Number of Blocks: 2; Power: 230 V