Få mere at vide
Cole-Parmer™ BH-250 Series Tørblokvarmer
Artikelnummer. 13479916
Skift visning
Controller type:
Digital
Digital, RS-232, 200 °C
Digital, Twin Control, 100 °C
Antal blokke:
2
3
Temperaturområde (metrisk):
200 °C
Omgivende +5 til 100 °C
Omgivende +5 til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Antal blokke Temperaturområde (metrisk) unitSize
13479916 Digital, RS-232, 200 °C 3 200 °C Hver
11593789 Digital, RS-232, 200 °C 2 200 °C Hver
15275607 Digital 3 Omgivende +5 til 200 °C Hver
15285607 Digital 3 Omgivende +5 til 100 °C Hver
15245607 Digital, Twin Control, 100 °C 2 Omgivende +5 til 100 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13479916 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3662016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg et varmelegeme og derefter blokke, der passer til dine applikationsbehov.
  • Præcisionsudviklede varmelegemer med fremragende temperaturnøjagtighed
  • Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
  • Optager mindre lagerplads Den lette —og flad overflade gør det muligt at stable enheder, når de ikke er i brug
Brug disse varmeapparater som en tør, konstant temperaturkilde til forskellige laboratorie- og forskningsapplikationer. Alle modeller har uafhængige indikatorlys, der viser hovedstrøm, varmeeffekt og overtemperaturafbrydelse. ''antal accepterede blokke'' på bestillingstabellen angiver antallet af enkelt-bredde blokke, der accepteres af hver blokvarmer. Et varmelegeme, der accepterer to enkelt-bredde blokke, vil acceptere en dobbelt-bredde blok. Brug tre- og firebloksmodeller til applikationer med høj gennemstrømning, såsom kemisk oxygenbehov (COD).
Tekniske data
Controller type Digital, RS-232, 200 °C
Holder Prøverør og plader
Temperaturområde (metrisk) 200 °C
Type Varmeblok
Antal blokke 3
Spænding 230 V