Få mere at vide
Gibco™ DR4 Mus Embryonale Fibroblaster, bestrålet
Artikelnummer. 15990453 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15990453 2 x 106 celler Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15990453 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A34966
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Bestrålet Gibco DR4 Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF'er) er multidrug-resistente feeder-celler, der understøtter dyrkningen af sunde udifferentierede humane og muse-embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er).
Fremstillet af MTI-GlobalStem og svarer til MTI-GlobalStem Cat. Ingen. GSC-6204G, disse MEF-celler er isoleret fra DR4 x CF1 hybridmus, mitotisk standset ved bestråling og testet for at sikre sikkerhed og ydeevne. For andre varianter af lægemiddelresistente MEF'er, se CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, Bestrålede eller CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblaster, MitC-treated. Du kan også vælge fra vores udvalg af ikke-lægemiddelresistente MEF'er, der passer til din applikation.
• Hjælp med at spare kostbar tid med præ-inaktiverede, klar til brug MEF'er
• Dyrk ESC'er og iPSC'er med selvtillid ved hjælp af omhyggeligt testede feeder-celler
• Udfør lægemiddelvalg med MEF'er, der er resistente over for neomycin/geneticin, puromycin,
hygromycin og 6-thioguanin Hjælp med at spare tid med brugsklare MEF'er.
Bestrålede DR4 MEF'er hjælper med at spare tid og besvær med at håndtere et dyreanlæg, udføre kedelige, tidskrævende dissektioner og dag efter uge, samt celleudvidelser dag efter uge samt testning. Fokuser på din forskning med disse præ-inaktiverede, brugsklare foderautomater.
Kultur med omhyggeligt testede fødeceller Hvert
parti af DR4 MEF'er er testet for bakterier, svampe, mycoplasma og forskellige musepatogener for at minimere risikoen for kontaminering. Hvert parti er også testet for levedygtighed efter optøning (typisk større end 95%) og evne til at understøtte muse- og menneskelige ESC'er for at sikre robust og ensartet ydeevne. Disse MEF'er er med succes blevet brugt med ESC/iPSC-linjer fra andre arter, men bør testes for kompatibilitet, hvis de bruges til en sådan applikation.
Udfør lægemiddelselektion med multiresistente celler DR4
MEF'er udtrykker transgener, der gør dem resistente over for fire forskellige lægemidler: geneticin (G418), puromycin, hygromycin og 6-thioguanin. Hvert parti testes for tolerance over for forskellige koncentrationer af disse lægemidler, og tærskelområdet for overlevelse er rapporteret i analysecertifikatet for at hjælpe med at designe eksperimenter. Brug disse feederceller til at understøtte udifferentieret ESC- eller iPSC-kultur, mens du udfører lægemiddelvalg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserverede museembryonale fibroblaster Opbevares
i flydende nitrogen.
Alder Embryonal
Celletype Fødeceller (embryonale musefibroblaster)
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Antal celler 2 x 10 6
Mængde 2 x 106 celler
Forsendelsestilstand Sendt på tøris