Få mere at vide
DPH, MedChemExpress
Beskrivelse
DPH is a potent cell permeable c-Abl activator, which displays potent enzymatic and cellular activity in stimulating c-Abl activation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPH |
| CAS | 484049-04-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13FN4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NC(C(N1)C2=CN(N=C2C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=CC=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.32 |
| Formel vægt | 336.32 |
| Vis mere |