Få mere at vide
Gibco™ DPBS, ingen calcium, ingen magnesium
Artikelnummer. 12037539 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
10 l
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
10 L
100ml
500ml
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12037539 10 x 500 ml -
11580476 100 ml 100ml
11590476 500 ml 500ml
12047539 20 x 100 ml Pakke med 20
12008489 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12037539 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 14190169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1794.00 DKK
    1417.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 376.35 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
DPBS, ingen calcium, ingen magnesium
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Universal taske emballage
Gibco™ Universalposer tilbyder fleksibel emballage, der giver dig mulighed for at integrere en engangsmediebeholder med stort volumen til engangsbrug med en bred vifte af automatiserede cellekulturinstrumenter, engangsbioreaktorsystemer og sterile tilslutningsprocesser, hvilket minimerer behovet for kostbar tilpasning.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DPBS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ DPBS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 1 X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7 til 7.3
Fysisk form Væske
Mængde 10 x 500 ml
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Osmolalitet 270 til 300 mOsm/kg