Få mere at vide
Doxylaminsuccinat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13535040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13535040 5 g Glasflaske 5g
13545040 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13535040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449540050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 562-10-7 | C21H28N2O5 | 388.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 562-10-7
Molekylær formel C21H28N2O5
Molekylvægt (g/mol) 388.46
MDL nummer MFCD00056168
InChI nøgle KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym doxylamine succinate, decapryn, evigoa d, a-h injection, decapryn succinate, unisom, alsadorm, gittalun, mereprine
PubChem CID 11224
ChEBI CHEBI:82461
IUPAC navn butandisyre;N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamin
SMIL OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxylamine succinate
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 388.46
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxylamine succinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.