missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Doxylamine N'-Oxide, TRC

Artikelnummer. 17943845
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943845 100 mg
17935115 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17943845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD562030100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 99430-77-0
Molekylær formel C17H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 286.37
Synonym N,N-Dimethyl-2-[1-(1-oxido-2-pyridinyl)-1-phenylethoxy]-ethanamine, N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-ethanamine N2-Oxide
SMIL O=N1=C(C(OCCN(C)C)(C)C2=CC=CC=C2)C=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Doxylamine N'-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O2/c1-17(21-14-13-18(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-19(16)20/h4-12H,13-14H2,1-3H3
Formel vægt 286.1681
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.