CAS RN 99430-77-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Doxylamine N'-Oxide, TRC
CAS: 99430-77-0 Molekylær formel: C17H22N2O2 Molekylvægt (g/mol): 286.37 Synonym: N,N-Dimethyl-2-[1-(1-oxido-2-pyridinyl)-1-phenylethoxy]-ethanamine,N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-ethanamine N2-Oxide SMIL: O=N1=C(C(OCCN(C)C)(C)C2=CC=CC=C2)C=CC=C1