Få mere at vide
Doxylamine 4-Pyridinyl Isomer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxylamine 4-Pyridinyl Isomer |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 270.1732 |
| Procent renhed | >95% |