Få mere at vide
Doxazosin mesylate, MedChemExpress
Beskrivelse
Doxazosin mesylate (UK 33274) is a quinazoline-derivative that selectively antagonizes postsynaptic α1-adrenergic receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxazosin mesylate |
| CAS | 77883-43-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H29N5O8S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | UK 33274 mesylate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (60.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)CC1)C4OC5=CC=CC=C5OC4.CS(=O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 547.58 |
| Vis mere |