Få mere at vide
Doxapram Hydrochloride Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30384683
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384683 10 mg
30385219 50 mg
30375063 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30384683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD55250010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7081-53-0
Molekylær formel C24 H30 N2 O2 . Cl H . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 432.98
Synonym Doxapram hydrochloride, (4RS)-1-Ethyl-4-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one hydrochloride, 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride hydrate, AHR 619, Doxapram hydrochloride hydrate, Doxapram hydrochloride monohydrate
IUPAC navn 1-ethyl-4-(2-morpholin-4-ylethyl)-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one;hydrate;hydrochloride
SMIL O.Cl.CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxapram hydrochloride hydrate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H30N2O2.ClH.H2O/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H;1H2
Formel vægt 432.218