Få mere at vide
Dowex 1X8 chlorid form 100-200 Mesh, TRC
Artikelnummer. 30380680
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30380680 1 kg
30373157 500 g
30371533 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4855151KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex 1X4 Chloride
CAS 69011-19-4
Molekylær formel (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Mængde 1 kg
Synonym Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin