Få mere at vide
Dowex 1X8 chlorid form 100-200 Mesh, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dowex 1X4 Chloride |
| CAS | 69011-19-4 |
| Molekylær formel | (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin |