Få mere at vide
Dowex 1X4 kloridform, TRC
Artikelnummer. 30010913
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010913 25 g
30009084 10 g
30006128 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD11194025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69011-19-4
Molekylær formel (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Synonym Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex 1X4 Chloride
Mængde 25 g