Få mere at vide
Brady™ Dowel For SPC Sorbent Center
For rolls up to 38 or 102 cm
Brand: Brady™ 813903
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- For use with SPC Sorbent Center
- Choose a Dowel of 43 or 106 cm
- For rolls up to 38 or 102 cm for SPC Sorbent center
Tekniske data
SPC Kits | |
1 Ea. | |
998 g |
Rolls up to 102 cm | |
106 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Dowel For SPC Sorbent Center > Length (Metric): 106 cm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion