Få mere at vide
Brady™ Dowel For SPC Sorbent Center
Artikelnummer. p-7161201
Længde (metrisk):
43 cm
106 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10462575
Brand: Brady™ 813902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For rolls up to 38 or 102 cm
  • For use with SPC Sorbent Center
  • Choose a Dowel of 43 or 106 cm
  • For rolls up to 38 or 102 cm for SPC Sorbent center
Tekniske data
Type SPC Kits
Til brug med (udstyr) Rolls up to 38 cm
Emballagemængde 1 Ea.
Længde (metrisk) 43 cm
Vægt (metrisk) 454 g