missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dovitinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494047
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494047 50 mg -
16468138 10 mg -
16451936 500 mg 500mg
16447896 100 mg -
16401336 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16494047 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50905

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Dovitinib (CHIR-258) is an orally active, potent multi-targeted tyrosine kinase (RTK) inhibitor with IC50s of 1, 2, 36, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM for FLT3, c-Kit, CSF-1R, FGFR1/FGFR3, VEGFR1/VEGFR2/VEGFR3 and PDGFRα/PDGFRβ, respectively. Dovitinib has potent antitumor activity.

Dovitinib (CHIR-258) is an orally active, potent multi-targeted tyrosine kinase (RTK) inhibitor with IC50s of 1, 2, 36, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM for FLT3, c-Kit, CSF-1R, FGFR1/FGFR3, VEGFR1/VEGFR2/VEGFR3 and PDGFRα/PDGFRβ, respectively. Dovitinib has potent antitumor activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dovitinib
CAS 405169-16-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21FN6O
Mængde 50 mg
Synonym CHIR-258 TKI258
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (63.71 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1NC(C=CC=C2F)=C2C(N)=C1C3=NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4N3
Molekylvægt (g/mol) 392.43
Formel vægt 392.43
Procent renhed 99.48%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.