Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Dobbelte elastiske polypropylen clips i vægdispenser
Disse dobbelte elastiske clips-hætter kommer i vægmonterede dispensere til praktisk brug.
Brand: Kolmi Hopen™ 70.112
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Dækker hele hovedet, som krævet af HACCP-processen
- Ekstra komfort med dobbelt elastik for at sikre fremragende fastholdelse
- Mulighed for at bruge farvekode til sporing
- 12 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Polypropylen | |
Engangsbrug | |
Ikke steril | |
250 Pk. | |
Kasketter og vægdispenser |
Blå | |
Clip Cap | |
DA ISO 9001 | |
40 x 55 cm | |
Industriel, Laboratorie |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kolmi Hopen™ Dobbelte elastiske polypropylen clips i vægdispenser > Dobbelte elastiske polypropylen clips i vægdispenser; Certificeringer og overholdelse: DA ISO 9001; Design Type: Clip Cap; Materiale: Polypropylen; Engangs: Ja; Farve: Blå
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion