Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Dobbelte elastiske polypropylen clips i vægdispenser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227146 Shop alle Medicom produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Sort
Artikelnummer. 17780129
Brand: Kolmi Hopen™ 70.111
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse dobbelte elastiske clips-hætter kommer i vægmonterede dispensere til praktisk brug.
  • Dækker hele hovedet, som krævet af HACCP-processen
  • Ekstra komfort med dobbelt elastik for at sikre fremragende fastholdelse
  • Mulighed for at bruge farvekode til sporing
  • 12 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Design Type Clip Cap
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance DA ISO 9001
Mængde 250 Pk.
Dimensioner (L x B) 40 x 55 cm
Inkluderer Kasketter og vægdispenser
Til brug med (applikation) Industriel, Laboratorie