missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DOTA-NHS-ester Hexafluorophosphate TFA Salt (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30006706
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006706 50 mg
30010528 10 mg
30010835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49486750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1823122-52-6
Molekylær formel C20H31N5O10 . C2HF3O2 . HPF6
Synonym 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-N,N',N' ',N' ' '-tetraacetic acid mono(N-hydroxysuccinimidyl) ester Hexafluorophosphate TFA Salt, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid mono(N-hydroxysuccinimide ester) Hexafluorophosphate TFA Salt
SMIL OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)CCN(CC(=O)O)CC1.OC(=O)C(F)(F)F.F[PH](F)(F)(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DOTA-NHS-ester Hexafluorophosphate TFA Salt (Technical Grade)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H31N5O10.C2HF3O2.F6HP/c26-15-1-2-16(27)25(15)35-20(34)14-24-9-7-22(12-18(30)31)5-3-21(11-17(28)29)4-6-23(8-10-24)13-19(32)33;3-2(4,5)1(6)7;1-7(2,3,4,5)6/h1-14H2,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33);(H,6,7);7H
Formel vægt 761.172
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.