Få mere at vide
Dopal (>80%), TRC
Artikelnummer. 30135697
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135697 50 mg
30138238 100 mg
30005163 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD53388550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5707-55-1
Molekylær formel C8 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Synonym Benzeneacetaldehyde, 3,4-dihydroxy-, Acetaldehyde, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacetaldehyde, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetaldehyde, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetaldehyde, 3,4-Dihydroxy-α-tolualdehyde, Dopal, Homoprotocatechualdehyde
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetaldehyde
SMIL Oc1ccc(CC=O)cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dopal
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,4-5,10-11H,3H2
Formel vægt 152.0473