missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
1320.00 DKK - 1965.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | IgG (H+L) |
|---|---|
| Fortynding | Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000 |
| Applikationer | Flow Cytometry, Immunomicroscopy |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
18646247
|
Novus Biologicals
NBP2-60648-0.5mg |
0.5 mg |
1320.00 DKK
0.50mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
18611638
|
Novus Biologicals
NBP2-60648 |
1 mg |
1965.00 DKK
1mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ImmunomicroscopyTekniske data
| IgG (H+L) | |
| Flow Cytometry, Immunomicroscopy | |
| Unconjugated | |
| Donkey | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| This Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L). | |
| Secondary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel