Få mere at vide
Domiphen bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16461118 5 g
1 options
Artikelnummer. 16461118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1467
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Domiphen bromide is a chemical antiseptic and a quaternary ammonium compound, used as a cationic surfactant.
Domiphen bromide is a chemical antiseptic and a quaternary ammonium compound, used as a cationic surfactant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Domiphen bromide
CAS 538-71-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H40BrNO
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 414.46
Formel vægt 414.46
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid