Få mere at vide
Dolutegravir (0,1 mg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30040642
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30040642 5 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040642 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT77555X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dolutegravir
CAS 1051375-16-6
Molekylær formel C20 H19 F2 N3 O5
Mængde 5 x 1 mL
Synonym 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide, N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide, Dolutegravir, GSK 1349572, S@fs:GSK1349572, Soltegravir, Tivicay, GSK 1349572B
InChI formel InChI=1S/C20H19F2N3O5/c1-10-4-5-30-15-9-24-8-13(17(26)18(27)16(24)20(29)25(10)15)19(28)23-7-11-2-3-12(21)6-14(11)22/h2-3,6,8,10,15,27H,4-5,7,9H2,1H3,(H,23,28)/t10-,15+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1CCO[C@H]2CN3C=C(C(=O)NCc4ccc(F)cc4F)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O
IUPAC navn (4R,12aS)-N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tetrahydro-2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazin-9-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 419.38
Formel vægt 419.1293