Få mere at vide
Gibco™ Hunde MRP2 vesikler
Artikelnummer. 10734321 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10734321 0.5 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10734321 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. GM0014
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Hunde MRP2-vesikler er insekt-afledte oprensede plasmamembraner med indsat MRP2-transportprotein (multidrug-resistens-associeret protein, ABCC2).
Dog MRP2 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2). Our Dog MRP2 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP2 in in vitro assays. MRP2 is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that carries organic anions.
Hunde MRP2-vesikler er insekt-afledte oprensede plasmamembraner med indsat MRP2-transportprotein (multidrug-resistens-associeret protein, ABCC2). Vores MRP2-vesikler til hunde kan bruges til at evaluere testforbindelser og lægemiddelinteraktioner med MRP2 in vitro -assays. MRP2 er en ATP-bindende kassette (ABC) transporter, der bærer organiske anioner.
Brug Dog MRP2 Vesikler til at:
  • Undersøg transportør-interaktionerne for dine lægemiddelkandidater
  • Vurder potentialet for transportør-medierede lægemiddel-interaktioner
  • Opnå resultater af høj kvalitet med et stort signal/støjforhold
Konceptet bag ABC Transporter vesikler
ABC-transportørvesikler er nemme at bruge, effektive reagenser til tidlig vurdering af en lægemiddelkandidats substrat og lægemiddelinteraktionspotentiale. Mens ABC-transportører typisk formidler eksporten af substrater ud af celler, importerer transportører, der udtrykkes på disse inside-out vesikler, substrater ind i vesiklerne. Det er derfor muligt kvantitativt at vurdere transportaktiviteten for din forbindelse ved at bestemme mængden, der er inkorporeret i vesiklerne.
Klare og pålidelige resultater
Fremstillet af Sf9-celler, som er blevet konstrueret til at overudtrykke specifikke ABC-transportører, giver disse 'indefra-ud'-vesikler høje niveauer af transportøraktivitet med lav baggrund, hvilket giver dig et klart signal, hvis din forbindelse er et substrat eller en inhibitor af en specifik effluxtransporter.
Transportørvesikeldetaljer
Hunde MRP2-vesikler er en del af en større gruppe af transportørvesikler kendt som ABC-transportørvesikler. De fremstilles ud fra oprensede plasmamembraner isoleret fra et insektcellesystem (Sf9-celler transficeret med baculovirus), der udtrykker MRP2. MRP2 udtrykkes i forskellige organer og menes at spille en rolle i udskillelsen af forskellige forbindelser fra nyrerne og leveren, baseret på dets lokalisering på den kanalikulære plasmamembran af hepatocytter og børstegrænsemembranen i tubulære epitelceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad Research Grade
Til brug med (applikation) Pharma and Biopharma
Mængde 0.5 mL
Renhed Forskningskarakter
Emballage Vial
Indhold og opbevaring Opbevares ved -80 °C.
Værtsarter Hund
Produkttype Hundevesikel
Format Hætteglas
Forsendelsestilstand Tøris
Fysisk form Frosset
Kilde Insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2)
Form Frozen