Få mere at vide
Dodecanophenon, 97%
Artikelnummer. 11391477
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391477 100 g 100g
11381477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02014.22
CAS: 1674-38-0 | C18H28O | 260,421 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1674-38-0
Molekylær formel C18H28O
Molekylvægt (g/mol) 260.421
MDL nummer MFCD00008967
InChI nøgle DJNJZIFFCJTUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecanophenone, laurophenone, 1-dodecanone, 1-phenyl, phenyl undecyl ketone, 1-phenyl-1-dodecanone, phenyl n-undecyl ketone, n-dodecanophenone, undecyl phenyl ketone, maybridge1_003217
PubChem CID 74292
IUPAC navn 1-phenyldodecan-1-on
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanophenone
Smeltepunkt 44 °C til 46 °C
Kogepunkt 201 °C til 202 °C (9 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 2050785
Formel vægt 260.42
Procent renhed 97%