Få mere at vide
Dodecanal, 95%, stab.
Artikelnummer. p-7022716
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11437487
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15611.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevares koldt
Dodecyl aldehyd bruges som et parfumemiddel. Det bruges som en almindelig ingrediens i parfumeri. Dets slutanvendelser omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dodecyl aldehyd bruges som et parfumemiddel. Det bruges som en almindelig ingrediens i parfumeri. Dets ′slutapplikationer omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, methanol, alkohol og propylenglycol. Uopløseligt i glycerol og vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-54-9
Molekylær formel C12H24O
Molekylvægt (g/mol) 184.32
MDL nummer MFCD00007017
InChI nøgle HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde
PubChem CID 8194
ChEBI CHEBI:27836
IUPAC navn dodekanal
SMIL CCCCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanal
Navn note stabilized with 250ppm BHT
Smeltepunkt 12°C
Tæthed 0.835
Kogepunkt 184°C to 186°C (100 mm)
Flammepunkt 101°C (214°F)
Analyseprocentområde 95%
Brydningsindeks 1.435
Mængde 100 g
Beilstein 1703917
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol,alcohol,and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water.
Formel vægt 184.32
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecanal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lauryl aldehyde