Få mere at vide
Dodecanal, 95%, stab.
Beskrivelse
Dodecyl aldehyd bruges som et parfumemiddel. Det bruges som en almindelig ingrediens i parfumeri. Dets slutanvendelser omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dodecyl aldehyd bruges som et parfumemiddel. Det bruges som en almindelig ingrediens i parfumeri. Dets ′slutapplikationer omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, methanol, alkohol og propylenglycol. Uopløseligt i glycerol og vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecanal |
| Navn note | stabilized with 250ppm BHT |
| Smeltepunkt | 12°C |
| Tæthed | 0.835 |
| Kogepunkt | 184°C to 186°C (100 mmHg) |
| Flammepunkt | 101°C (214°F) |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1703917 |
| Vis mere |