Få mere at vide
Dodecanal, 95%, stik.
Artikelnummer. 11437487
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437487 100 g 100g
11447487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15611.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.50 DKK
    437.65 DKK / 100g
    Spare 97.85 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Opbevare koldt | CAS: 112-54-9 | C12H24O | 184,32 g/mol
Dodecyl aldehyd bruges som et parfumemiddel. Det bruges som en almindelig ingrediens i parfumeri. Dets slutanvendelser omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dodecyl aldehyd bruges som et parfumemiddel. Det bruges som en almindelig ingrediens i parfumeri. Dets ′slutapplikationer omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, methanol, alkohol og propylenglycol. Uopløseligt i glycerol og vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-54-9
Molekylær formel C12H24O
Molekylvægt (g/mol) 184.32
MDL nummer MFCD00007017
InChI nøgle HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde
PubChem CID 8194
ChEBI CHEBI:27836
IUPAC navn dodekanal
SMIL CCCCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanal
Navn note stabiliseret med 250ppm BHT
Smeltepunkt 12 °C
Tæthed 0.835
Kogepunkt 184 °C til 186 °C (100 mm)
Flammepunkt 101 °C (214 °C)
Analyseprocentområde 95%
Brydningsindeks 1.435
Mængde 100 g
Beilstein 1703917
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, methanol, alkohol og propylenglycol. Uopløseligt i glycerol og vand.
Formel vægt 184.32
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecanal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauryl aldehyde