Få mere at vide
Docosyl Ferulate, TRC
Artikelnummer. 30384532
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384532 10 mg
30380120 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49465010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101927-24-6
Molekylær formel C32 H54 O4
Molekylvægt (g/mol) 502.77
Synonym (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid Docosyl Ester, Docosyl trans-ferulate, E-Ferulic Acid Docosyl Ester
IUPAC navn docosyl (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Docosyl Ferulate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H54O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-27-36-32(34)26-24-29-23-25-30(33)31(28-29)35-2/h23-26,28,33H,3-22,27H2,1-2H3/b26-24+
Formel vægt 502.4022