missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Docetaxel Trihydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Docetaxel Trihydrate (RP-56976 Trihydrate) is an antineoplastic agent and inhibits microtubule depolymerization with an IC50 value of 0.2 μM. Docetaxel Trihydrate is a semisynthetic analog of taxol and attenuates the effects of bcl-2 and bcl-xL gene expression. Docetaxel Trihydrate arrests the cell cycle at G2/M and leads to cell apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Docetaxel Trihydrate |
| CAS | 148408-66-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C43H59NO17 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | RP-56976 Trihydrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (290.05 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (58.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)N[C@H]([C@H](C(O[C@@H]1C(C)=C([C@@H](O)C([C@@]2(C)[C@]([C@@](CO3)(OC(C)=O)[C@@]3([H])C[C@@H]2O)([H])[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)=O)C(C)(C)[C@@]4(O)C1)=O)O)C6=CC=CC=C6.O.O.O |
| Molekylvægt (g/mol) | 861.93 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?