missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DO34, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497637
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497637 5 mg
16464888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1177715mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress DO34 is a highly potent, selective and centrally active diacylglycerol lipase (DAGL) inhibitor, with an IC50 of 6 nM for DAGLα conversion of SAG to 2-AG, and an IC50 for DAGLβ.

DO34 is a highly potent, selective and centrally active diacylglycerol lipase (DAGL) inhibitor, with an IC50 of 6 nM for DAGLα conversion of SAG to 2-AG, and an IC50 for DAGLβ.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DO34
CAS 1848233-58-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H28F3N5O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.14 mM)
SMIL O=C(N1CC(CC2=CC=CC=C2)N(C(N3N=NC(C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=C3)=O)CC1)OC(C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 531.53
Formel vægt 531.53
Procent renhed 98.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.