Få mere at vide
DO34 analog, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474888
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474888 10 mg
16407647 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16474888 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY117771A
MedChemExpress DO34 analog is a triazole DAGL(α) inhibitor extracted from patent WO2017096315 A1, compound 100.
DO34 analog is a triazole DAGL(α) inhibitor extracted from patent WO2017096315 A1, compound 100.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DO34 analog
CAS 2098969-71-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H28F3N5O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 105 mg/mL (197.54 mM)
SMIL O=C(N1C(CC2=CC=CC=C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N3N=CC(C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=N3
Molekylvægt (g/mol) 531.53
Formel vægt 531.53
Procent renhed 96.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation