Få mere at vide
DO-264, MedChemExpress
Beskrivelse
DO-264 is a selective and in vivo-active inhibitor of Abhydrolase Domain Containing 12 (ABHD12), with an IC50 of 11 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DO-264 |
| CAS | 2301866-59-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H20Cl2F3N5O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.08 mM) |
| SMIL | S=C(NC1=CC=CN=C1)NC2CCN(C3=NC=CC(OC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4Cl)=C3Cl)CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 558.4 |
| Formel vægt | 558.4 |
| Vis mere |