Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNA Marker, low range, 250 Base Pair Ladder Artikelnummer.: 15426119
Thermo Scientific™ DNA Marker, low range, 250 Base Pair Ladder
Artikelnummer. p-7082385
1 mL, 1ml
Mængde:
1 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
2ml
Artikelnummer. 15426119
Brand: Thermo Scientific™ J63973.XF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Molecular Weight Marker
Form Liquid
Mængde 1 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerK13Z529 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer
PartinummerT25A508 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer
PartinummerT25A509 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 Artikelnummer
PartinummerN15F509 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 Artikelnummer
PartinummerY16D505 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 Artikelnummer
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ DNA Marker, low range, 250 Base Pair Ladder >