Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler Low Range DNA Ladder
Artikelnummer. 11813983 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ g
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11813983 5 x 50μ g Pakke med 5
10304730 50μ g 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 11813983 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1192
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Udfør hurtig størrelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA med lav molekylvægt på agarosegeler.
GeneRuler Low Range DNA Ladder anbefales til dimensionering og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrengede DNA-fragmenter på agarose- eller polyacrylamidgeler. Den er ideel til denaturerende polyacrylamidgelelektroforese. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler Low Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase.
GeneRuler Low Range DNA Ladder anbefales til dimensionering og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrengede DNA-fragmenter på agarose- eller polyacrylamidgeler. Den er ideel til denaturerende polyacrylamidgelelektroforese. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler Low Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase, protokol. Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye.
  • Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
  • Ideel til denaturerende polyakrylamidgelelektroforese
  • Skarpe bånd
  • Lyse referencebånd (givet i rødt)
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 25 til 700 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 5 x 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttype DNA-stige