Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DNA Markør, høj rækkevidde, 1.000 basepar stige Artikelnummer.: 15495439
Thermo Scientific Chemicals DNA Markør, høj rækkevidde, 1.000 basepar stige
Artikelnummer. 15495439
2 mL, 2ml
Mængde:
1 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. 15495439
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63178.S0
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DNA-stiger bruges i gelelektroforese til at bestemme størrelsen og mængden af test-DNA-fragmenter af genomisk, plasmid- og PCR-DNA. Det er almindeligt anvendt i undersøgelser af plasmid-DNA og PCR-produkter. 1 kb DNA Ladder er blevet brugt som en molekylær markør til at bestemme molekylvægten og størrelsen af dobbeltstrenget DNA under elektroforese. 1 kb Ladder indeholder 11 fragmenter bestående af 500 bp gentagelser fra 0,5 til 3 kb, 1 kb gentagelser fra 3 til 6 kb og 2 kb gentagelser fra 6 til 10 kb. Ved NA-elektroforese skal fem μl af markøren fortyndes i gelpåføringsbuffer og derefter fyldes i en enkelt bane på en agarose- eller polyacrylamidgel. Velegnet til brug i Northern og Southern blotting. Alle DNA-markører kan farves med ethidiumbromid, SYBR™ Green og Nancy-520.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Molekylvægt markør
Form Væske
Mængde 2 mL
Opbevaringskrav −30° til− 10 °C
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW16K562 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/10/2024 ArtikelnummerJ63178.S0,J63178.XF
PartinummerN28K572 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 ArtikelnummerJ63178.S0,J63178.XF
PartinummerN28K573 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/04/2024 ArtikelnummerJ63178.S0,J63178.XF
PartinummerS08J512 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/10/2023 ArtikelnummerJ63178.S0,J63178.XF
PartinummerR19J577 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/07/2023 ArtikelnummerJ63178.S0,J63178.XF
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals DNA Markør, høj rækkevidde, 1.000 basepar stige >