Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DNA Markør, høj rækkevidde, 1.000 basepar stige
Artikelnummer. 15405449
Mængde:
1 mL
2 mL
Unit Size:
2ml
Product Code. 15405449
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63178.XF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DNA-stiger bruges i gelelektroforese til at bestemme størrelsen og mængden af test-DNA-fragmenter af genomisk, plasmid- og PCR-DNA. Det er almindeligt anvendt i undersøgelser af plasmid-DNA og PCR-produkter. 1 kb DNA Ladder er blevet brugt som en molekylær markør til at bestemme molekylvægten og størrelsen af dobbeltstrenget DNA under elektroforese. 1 kb Ladder indeholder 11 fragmenter bestående af 500 bp gentagelser fra 0,5 til 3 kb, 1 kb gentagelser fra 3 til 6 kb og 2 kb gentagelser fra 6 til 10 kb. Ved NA-elektroforese skal fem μl af markøren fortyndes i gelpåføringsbuffer og derefter fyldes i en enkelt bane på en agarose- eller polyacrylamidgel. Velegnet til brug i Northern og Southern blotting. Alle DNA-markører kan farves med ethidiumbromid, SYBR™ Green og Nancy-520.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Molekylvægt markør
Form Væske
Mængde 1 mL
Opbevaringskrav −30° til− 10 °C