Få mere at vide
DMU2139, MedChemExpress
Beskrivelse
DMU2139 is a potent and specific CYP1B1 inhibitor, with IC50s of 9 nM and 795 nM for CYP1B1 and CYP1A1, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMU2139 |
| CAS | 1821143-80-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H15NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 77.5 mg/mL (267.86 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 5 mg/mL (17.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)/C=C/C3=CC=CN=C3.[(E)] |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.33 |
| Formel vægt | 289.33 |
| Vis mere |