Beskrivelse
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Brug af DMEM
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Produktanvendelse Til anvendelser til
behandling af humant ex vivo væv og cellekultur. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lovgivning denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge. Kunder, der bruger Gibco™ DMEM i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at referere til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-fremstillings- og kvalitetssystem DMEM
fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et sammenligneligt DMEM-produkt fremstillet i vores anlæg i Skotland (21969-035). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Brug af DMEM
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Produktanvendelse Til anvendelser til
behandling af humant ex vivo væv og cellekultur. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lovgivning denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge. Kunder, der bruger Gibco™ DMEM i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at referere til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-fremstillings- og kvalitetssystem DMEM
fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et sammenligneligt DMEM-produkt fremstillet i vores anlæg i Skotland (21969-035). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM Medium |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 6,8 til 7,2 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Vis mere |